Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
Formule:
C₄H₃NOS Point d'ébullition: 76…78 °C (24 mmHg) Densité: 1,288 g/cm³ Point éclair: 68 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00142924 Numéro CAS: 10200-59-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |