Imprimer
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19830.03 L19830.06
L19830.03EA 40.6 EUR
L19830.03 L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 100124-06-9 Molecular Formula: C12H9BO3 Formula Weight: 212.01 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 1645426
Formule: C₁₂H₉BO₃
Point de fusion: 286…291 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092336
Numéro CAS: 100124-06-9