Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98437-24-2
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule:
C₈H₇BO₃ |
Numéro MDL:
MFCD00236019 Numéro CAS: 98437-24-2 |