Imprimer
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16015.06 A16015.14
A16015.06EA 54.4 EUR
A16015.06 A16015.14
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
N-Acetonylpyridinium chloride
Purity: 97% CAS No.: 42508-60-1 Molecular Formula: C8H10ClNO Formula Weight: 171.63 MDL No.: MFCD00031949
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031949
Numéro CAS: 42508-60-1