6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Hydroxybenzofuran-3(2H)-one, 6-Hydroxy-2,3-dihydrobenzo[b]furan-3-one
Purity: 97%
CAS No.: 6272-26-0
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.14
Melting Point: 240-242°
Beilstein Reference: 121444
Formule:
C₈H₆O₃ Point de fusion: 240…242 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068174 Numéro CAS: 6272-26-0 |