Imprimer
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique 98.5+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
302620025 302620250
ACRO302620025EA 46.7 EUR
ACRO302620025 ACRO302620250
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique 98.5+%
Acide benzo-1,3-dioxole-5-acétique
Formule: C₉H₈O₄
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014576
Numéro CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥98.50 % (On dry substance)