Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09518.09 L09518.18
L09518.09EA 84.1 EUR
L09518.09 L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4439-02-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 135-140°/5mm Beilstein Reference: 7739 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00005835
Formule: C₉H₇NO₂
Point d'ébullition: 135…140 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 41…45 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005835
Numéro CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III