Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
B23610.03 B23610.06
B23610.03EA 96.6 EUR
B23610.03 B23610.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 656-46-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00792417
Formule: C₈H₄F₂O₄
Poids moléculaire: 202.12 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792417
Numéro CAS: 656-46-2