Imprimer
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
B23955.03 B23955.06
B23955.03EA 49.8 EUR
B23955.03 B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 126120-85-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 202-205° Beilstein Reference: 7292629
Formule: C₈H₄F₂O₄
Poids moléculaire: 202.12 g/mol
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631473
Numéro CAS: 126120-85-2