2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 656-42-8
Molecular Formula: C8H4F2O3
Formula Weight: 186.11
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 103-105°/20mm
MDL No.: MFCD00792420
Formule:
C₈H₄F₂O₃ Point d'ébullition: 103…105 °C (20 mmHg) Densité: 1,399 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00792420 Numéro CAS: 656-42-8 |