5-Chloro-1,3-benzodioxole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxole
Purity: 98%
CAS No.: 7228-38-8
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 93°(201°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 185-187°
MDL No.: MFCD00010842
Formule:
C₇H₅ClO₂ Poids moléculaire: 156.57 g/mol Point d'ébullition: 185…187 °C Densité: 1.340 Point éclair: 93 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010842 Numéro CAS: 7228-38-8 |