Méthylènebisphosphonate de tétraméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16001-93-7
Molecular Formula: C5H14O6P2
Formula Weight: 232.11
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 152-154°/2.5mm
MDL No.: MFCD00014884
Formule:
C₅H₁₄O₆P₂ Point d'ébullition: 152…154 °C (2,5 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014884 Numéro CAS: 16001-93-7 |