Méthylènebisphosphonate de tétraisopropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1660-95-3
Molecular Formula: C13H30O6P2
Formula Weight: 344.33
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 122-124°/1.5mm
Beilstein Reference: 1080180
MDL No.: MFCD00015021
Formule:
C₁₃H₃₀O₆P₂ Point d'ébullition: 122…124 °C (1,5 mmHg) Densité: 1,080 Point éclair: 160 °C (320 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015021 Numéro CAS: 1660-95-3 EINECS: 216-765-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |