Éthylènebisphosphonate de tétraéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 995-32-4
Molecular Formula: C10H24O6P2
Formula Weight: 302.25
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₂₄O₆P₂ Point d'ébullition: 153…154 °C (0,9 mmHg) Densité: 1,146 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015133 Numéro CAS: 995-32-4 EINECS: 213-625-0 |