Imprimer
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
L17913.03 L17913.06 L17913.14
L17913.03EA 54.4 EUR
L17913.03 L17913.06 L17913.14
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Purity: 96% CAS No.: 2356-16-3 Molecular Formula: C8H16FO5P Formula Weight: 242.19 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 75°/0.01mm Beilstein Reference: 1912161 MDL No.: MFCD00134400
Formule: C₈H₁₆FO₅P
Poids moléculaire: 242.19 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (0.01 mmHg)
Densité: 1.194
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134400
Numéro CAS: 2356-16-3