Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Dimethyl acetylmethylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 4202-14-6
Molecular Formula: C5H11O4P
Formula Weight: 166.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 121-123°/11mm
Beilstein Reference: 1766218
MDL No.: MFCD00008769
Formule:
C₅H₁₁O₄P Poids moléculaire: 166.12 g/mol Point d'ébullition: 121…123 °C (11 mmHg) Densité: 1.202 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008769 Numéro CAS: 4202-14-6 EINECS: 224-110-5 |