Imprimer
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H26896.14 H26896.06
H26896.14EA 204 EUR
H26896.14 H26896.06
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 1067-71-6 Molecular Formula: C7H15O4P Formula Weight: 194.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.433 Boiling Point: 129°/9mm MDL No.: MFCD00044728
Formule: C₇H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 129 °C (9 mmHg)
Densité: 1,01
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044728
Numéro CAS: 1067-71-6