Imprimer
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
121640010 121640050
ACRO121640010EA 68.7 EUR
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 97%
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001684
Numéro CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %