2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 83-72-7
Molecular Formula: C10H6O3
Formula Weight: 174.16
Melting Point: ca 193° dec.
Beilstein Reference: 1565260
Merck Reference: 14,5393
MDL No.: MFCD00001678
Formule:
C₁₀H₆O₃ Poids moléculaire: 174.16 g/mol Point de fusion: ∼ 193 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001678 Numéro CAS: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 |