2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 2-Hydroxy-1,4-naphoquinone
Formule:
C₁₀H₆O₃ Poids moléculaire: 174.16 g/mol Point de fusion: 192…195 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001678 Numéro CAS: 83-72-7 EINECS: 201-496-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
GC | ≥98.5 % |