Imprimer
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17906.06 A17906.14 A17906.22 A17906.36
A17906.06EA 33.2 EUR
A17906.06 A17906.14 A17906.22 A17906.36
5-Bromo-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Purity: 98% CAS No.: 2635-13-4 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 127407 MDL No.: MFCD00005821
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 228 °C
Densité: 1,669
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005821
Numéro CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5