Imprimer
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
307680250 307681000
ACRO307680250EA 111 EUR
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 85…86 °C (1 mmHg)
Densité: 1,66 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005821
Numéro CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %