Imprimer
2-Phosphonopentionate de triéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)pentanoate
30413.04 30413.09
30413.04EA 159 EUR
30413.04 30413.09
2-Phosphonopentionate de triéthyle ≥98%
2-Phosphonopentionate de triéthyle
Purity: 98% CAS No.: 35051-49-1 Molecular Formula: C11H23O5P Formula Weight: 266.27 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00015163
Formule: C₁₁H₂₃O₅P
Point d'ébullition: 98 °C (2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015163
Numéro CAS: 35051-49-1