Imprimer
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10644.14 A10644.22 A10644.36
A10644.14EA 70.8 EUR
A10644.14 A10644.22 A10644.36
Methyl (diethylphosphono)acetate ≥97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 97% CAS No.: 1067-74-9 Molecular Formula: C7H15O5P Formula Weight: 210.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 126-128°/8mm Beilstein Reference: 1782397 MDL No.: MFCD00009081
Formule: C₇H₁₅O₅P
Point d'ébullition: 126…128 °C (8 mmHg)
Densité: 1,145
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009081
Numéro CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2