2-Phosphonopropionate de triéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
Purity: 98%
CAS No.: 3699-66-9
Molecular Formula: C9H19O5P
Formula Weight: 238.22
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Odourless
Boiling Point: 143-144°/12mm
Beilstein Reference: 1786994
MDL No.: MFCD00009159
Formule:
C₉H₁₉O₅P Point d'ébullition: 143…144 °C (12 mmHg) Densité: 1,111 Point éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009159 Numéro CAS: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |