Imprimer
2-Phosphonopropionate de triéthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 78.8 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
2-Phosphonopropionate de triéthyle 98%
2-Phosphonopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 143…144 °C (12 mmHg)
Densité: 1,11 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009159
Numéro CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %