Imprimer
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC49171-1G PC49171-5G
APOSPC49171-1GEA 0 EUR
APOSPC49171-1G APOSPC49171-5G
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
4-Bromo-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Numéro MDL: MFCD11100526
Numéro CAS: 936092-88-5