Oxyde de n-butyle et de phényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
N-butylphenylether
Purity: 99%
CAS No.: 1126-79-0
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -19°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1635559
MDL No.: MFCD00009438
Formule:
C₁₀H₁₄O Poids moléculaire: 150.22 g/mol Point d'ébullition: 210…211 °C Point de fusion: –19 °C Densité: 0.938 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009438 Numéro CAS: 1126-79-0 EINECS: 214-426-1 |