Imprimer
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L11466.03 L11466.06
L11466.03EA 63.5 EUR
L11466.03 L11466.06
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥97%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 97% CAS No.: 85694-31-1 Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH3 Formula Weight: 154.10 Refractive Index: 1.3535 Boiling Point: 94-95° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00077567
Formule: C₅H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077567
Numéro CAS: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3,III