Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Formule:
C₆H₇F₃O₂ Point d'ébullition: 113…115 °C Densité: 1,125 Point éclair: 25 °C (77 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009903 Numéro CAS: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |