Imprimer
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 97%, JRD
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
H30752.MD H30752.03
H30752.MDEA 76.4 EUR
H30752.MD H30752.03
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile 97%, JRD
(2-Fluoro-4-méthoxyphényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 749934-29-0 Molecular Formula: C9H8FNO Formula Weight: 165.17 Refractive Index: 1.5131
Formule: C₉H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038467
Numéro CAS: 749934-29-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III