Néodyme (III) nitrate hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Neodymium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 13746-96-8
Molecular Formula: Nd(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 330.25(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149798
Formule:
N₃NdO₉·H₂O Poids moléculaire: 330.25 g/mol (anhy) Point de fusion: ∼ 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149798 Numéro CAS: 13746-96-8 EINECS: 233-153-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,6450 |