Imprimer
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10991.MB L10991.MC
L10991.MBEA 50 EUR
L10991.MB L10991.MC
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one ≥98%
3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
Purity: 98% CAS No.: 60-82-2 Molecular Formula: C15H14O5 Formula Weight: 274.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 263° dec. Beilstein Reference: 1887240 Merck Reference: 14,7326 MDL No.: MFCD00002288
Formule: C₁₅H₁₄O₅
Numéro MDL: MFCD00002288
Numéro CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7
Indice Merck: 14,7326