Imprimer
Chlorure de 1-naphtoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14460.09 A14460.18 A14460.30
A14460.09EA 47.3 EUR
A14460.09 A14460.18 A14460.30
Chlorure de 1-naphtoyle ≥98%
Chlorure de 1-naphtoyle
Purity: 98% CAS No.: 879-18-5 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6525 Odour: Pungent Melting Point: 16-19° Boiling Point: 118°/0.1mm Beilstein Reference: 775785 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004002
Formule: C₁₁H₇ClO
Point d'ébullition: 118 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 16…19 °C
Densité: 1,265
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004002
Numéro CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II