Imprimer

Chlorure de 1-naphtoyle 99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

270380100 270380500
ACRO270380100EA 68.1 EUR
ACRO270380100 ACRO270380500
Chlorure de 1-naphtoyle 99%
Chlorure de 1-naphtoyle
Formule: C₁₁H₇ClO
Point d'ébullition: 190 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 16…19 °C
Densité: 1,26 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004002
Numéro CAS: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR