Imprimer
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle 98.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
270930100 270930500
ACRO270930100EA 85.5 EUR
ACRO270930100 ACRO270930500
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle 98.5%
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle
Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
Poids moléculaire: 411.2 g/mol
Point de fusion: 83…88 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063254
Numéro CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
Specific optical rotation +188° to +202° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)