Cyclohexylisopropylamine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Isopropylcyclohexanamine
Formule:
C₉H₁₉N Poids moléculaire: 141.2539 g/mol Densité: 0.85 g/cm³ Point éclair: 33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003831 Numéro CAS: 1195-42-2 EINECS: 214-798-5 UN: 2734 ADR: 8 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
HPLC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...