Imprimer
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10008321-1 10008321-10 10008321-5
CAYM10008321-1EA 47.6 EUR
CAYM10008321-1 CAYM10008321-10 CAYM10008321-5
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
trans-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Formule: C₁₃H₂₄O₂
Numéro CAS: 677354-24-4