Imprimer
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (Z)-11-Methyldodec-2-enoic acid, DSF, Diffusible signal factor
10008123-1 10008123-10 10008123-5
CAYM10008123-1EA 129 EUR
CAYM10008123-1 CAYM10008123-10 CAYM10008123-5
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
cis-11-Methyl-2-dodecenoic acid
Formule: C₁₃H₂₄O₂
Numéro CAS: 677354-23-3
UN: 1231
ADR: 3,II