Imprimer
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57543.06 H57543.14
H57543.06EA 133 EUR
H57543.06 H57543.14
(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
(S)-(+)-Nipecotic acid
Purity: 96+% CAS No.: 59045-82-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: 253-257° Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 253…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630807
Numéro CAS: 59045-82-8