(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96+%
CAS No.: 25137-00-2
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 250-255°
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Formule:
C₆H₁₁NO₂ Point de fusion: 250…255 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01630787 Numéro CAS: 25137-00-2 |