(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 40371-51-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
MDL No.: MFCD00674110
Formule:
C₄H₉NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00674110 Numéro CAS: 40371-51-5 |