Imprimer
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid
342430050 342430250
ACRO342430050EA 66 EUR
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Formule: C₄H₉NO₃
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674110
Numéro CAS: 40371-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %