2,4-Difluoro-5-nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 113512-57-5
Molecular Formula: C6H3F2NO3
Formula Weight: 175.09
Melting Point: 112-120°
MDL No.: MFCD08443942
Formule:
C₆H₃F₂NO₃ Poids moléculaire: 175.09 g/mol Point de fusion: 112…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08443942 Numéro CAS: 113512-57-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II |