(3H)-Benzofuranne-2-one ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
Purity: 99%
CAS No.: 553-86-6
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point:
Formule:
C₈H₆O₂ Poids moléculaire: 134.13 g/mol Point d'ébullition: 248…250 °C Point de fusion: 47…52 °C Densité: 1.22 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005856 Numéro CAS: 553-86-6 EINECS: 209-052-0 |