Imprimer
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17593.22 L17593.36
L17593.22EA 45.8 EUR
L17593.22 L17593.36
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
CAS No.: 462-34-0 Molecular Formula: C4H8BF3O Formula Weight: 139.91 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 8-9° Boiling Point: 180° UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00040372
Formule: C₄H₈BF₃O
Point d'ébullition: 180 °C
Point de fusion: 8…9 °C
Densité: 1,268
Point éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040372
Numéro CAS: 462-34-0
EINECS: 207-325-9
UN: 3265
ADR: 8,II