Néodyme (III) sulfate octahydraté ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13477-91-3
Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 720.78 (576.66anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.85
Melting Point: 1176°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00149803
Formule:
Nd₂S₃O₁₂·8H₂O Point de fusion: 1176 °C Densité: 2,85 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149803 Numéro CAS: 13477-91-3 EINECS: 233-262-1 Indice Merck: 14,6450 |