Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
L12310.03 L12310.06
L12310.03EA 95.4 EUR
L12310.03 L12310.06
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 402-14-2 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 2732344 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042447
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 206.13 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042447
Numéro CAS: 402-14-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III