2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formule:
C₇H₅BF₄O₂ Poids moléculaire: 207.92 g/mol Point de fusion: 113…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094995 Numéro CAS: 503309-11-3 |