Imprimer
Acide trans-dodec-2-enedioïque
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-2-Dodecene-1,12-dioic acid, Traumatic acid
88820-500 88820-1 88820-5 88820-10
CAYM88820-500EA 141 EUR
CAYM88820-500 CAYM88820-1 CAYM88820-5 CAYM88820-10
Acide trans-dodec-2-enedioïque
Acide trans-dodec-2-enedioïque
Formule: C₁₂H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00004443
Numéro CAS: 6402-36-4
EINECS: 229-019-4